Learn More
Dibásico fosfato de potasio, ≥98%, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15618020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15618020 1 kg 1 Kg
15608020 100 g 100 g
15648020 500 g 500 g
15628020 2.5 kg 2.50 Kg
15658020 6 x 500 g paquete de 6
15638020 4 x 2.5 kg paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15618020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor P37861KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11-4-7758
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Número MDL MFCD00011383
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate dibasic
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2HPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,18g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS