Learn More
Fosfato de potasio, dibásico, solución de 1,0 M en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10173064 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10729005 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10173064 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, dibasic
CAS 7758-11-4, 7732-18-5
Cantidad 1 L
Fórmula molecular HK2O4P
Fórmula lineal K2HPO4
Número MDL MFCD00011383
Índice Merck 15, 7779
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 174.18
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M, exact strength on the certificate of analysis
Envase Frasco de vidrio
Aspecto Clear colorless solution
Gravedad específica 1.13
Densidad 1.1300g/mL