Learn More
Fosfato de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489019
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2000 g
500 g
Código de producto. 15489019
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15168.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7778-53-2 | K{3}O{4}P
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 1340°C
CAS 7778-53-2
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular K{3}O{4}P
Sinónimo Potassium phosphate, tribasic;Tripotassium phosphate
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium phosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphoric acid, tripotassium salt