Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato potásico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,4
Código de producto. 15484019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484019 500 mL 500 ml
15474019 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484019 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61413.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.10€
    132.65€ / 500 ml
    Ahorro 25.45€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Potassium phosphate is used as a buffer for the determination of pH. It is also used in pharmaceutical production, urinary acidifier, paper processing, nutrient solutions and yeast foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato potásico se utiliza como tampón para la determinación del pH. También se utiliza en la producción farmacéutica, acidificante urinario, procesamiento de papel, soluciones nutritivas y alimentos de levadura.
Solubilidad
Miscible con agua. No miscible con alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL