Learn More
Feniltrifluoroborato potásico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318516 1 g 1 g
11328516 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17568.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 153766-81-5 | C6H5BF3K | 184.01 g/mol
Aryltrifluoroborate salts are more nucleophilic than the corresponding arylboronic acids and undergo ligand-free Pd-catalyzed cross-coupling reactions with arenediazonium tetrafluoroborates to give good yields of biaryls. Suzuki Cross-Coupling are conducted using organotrifluoroborates as a potent boronic acid surrogates. In the presence of Dicarbonyl­(2,4-pentanedionato)­rhodium(I)­, 39295, K aryl- and alkenyltrifluoroborates add to aldehydes and enones to give secondary alcohols and saturated ketones, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las sales de ariltrifluoroborato son más nucleofílicas que los correspondientes ácidos arilborónicos y se someten a reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por Pd sin ligando con tetrafluoroboratos de arendiazonio para producir buenos rendimientos de biarilos. Los acoplamientos cruzados de Suzuki se llevan a cabo utilizando organotrifluoroboratos como potentes sustitutos del ácido borónico. En presencia de dicarbonil (2,4-pentanodionato) rodio (I), K aril-, 39295 y alqueniltrifluoroboratos se añaden a aldehídos y enonas para dar alcoholes secundarios y cetonas saturadas, respectivamente.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153766-81-5
Fórmula molecular C6H5BF3K
Peso molecular (g/mol) 184.01
Número MDL MFCD01318172
Clave InChI DVAFPKUGAUFBTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium phenyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenyl borate, potassium trifluoro phenyl boranuide, pubchem11425, potassiumphenyltrifluoroborate, amtb100, phenyltrifluoropotassioboron v, potassium trifluoro phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro phenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-phenyl-boranuide
PubChem CID 23675248
Nombre IUPAC potasio; trifluoro(fenil)boranuida
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phenyltrifluoroborate
Punto de fusión 296°C to 301°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7782070
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184
Porcentaje de pureza 98%