Learn More
Fenoximetiltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494697 1 g 1 g
15404707 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32030.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1027642-30-3 | Molecular Formula: C7H7BF3KO | Molecular Weight: 214.036 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1027642-30-3
Fórmula molecular C7H7BF3KO
Peso molecular (g/mol) 214.036
Número MDL MFCD10566516
Clave InChI OVYSNXCRBZPJIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium phenoxy-methyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenoxymethyl boranuide, pubchem11600, potassium phenoxymethyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenoxymethyl borate, potassium trifluoro phenoxymethyl borate 1-, potassium phenoxymethyltrifluoroborate, contains kbr
PubChem CID 45479874
Nombre IUPAC potasio; trifluoro(fenoximetil)boranuida
SMILES [B-](COC1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phenoxymethyltrifluoroborate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 95%