Learn More
Fenolato de Potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phenolate |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O.K/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.9977 |