Learn More
Persulfato de potasio, TRC
Código de producto. 30422928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422928 1 g
30412595 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6982201G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-21-1
Fórmula molecular K2O8S2
Peso molecular (g/mol) 270.32
Sinónimo Anthion, Dipotassium peroxodisulfate, Dipotassium peroxydisulfate, Dipotassium persulfate, F 210 Hygisept, Potassium dipersulfate, Potassium peroxydisulfate, Potassium peroxydisulfate (K2(S2O8)), Potassium Peroxydisulphate, Potassium persulfate, Virkon S
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Persulfate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.8309