Learn More
Persulfato de potasio (cristales finos, incoloros a blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10326653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326653 100 g Frasco de polietileno 100 g
1 options
Código de producto. 10326653 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP180100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El persulfato de potasio es un agente oxidante fuerte e iniciador de la polimerización de la acrilamida. También se puede utilizar como iniciador en la inmovilización de células y enzimas en una matriz de acrilamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Persulfate
Punto de fusión 100°C
CAS 7727-21-1
Color Blanco
pH 4 to 5
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Fórmula molecular K2O8S2
Número UN 1492
Índice Merck 15, 7777
Sinónimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
Clave InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
Peso molecular (g/mol) 270.309
PubChem CID 24412
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.32
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno