Learn More
Persulfato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10224540 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10224540 500 g 500 GR
10214540 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10224540 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6640/53
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
K2O8S2, número CAS-7727-21-1, anthion, peroxidisulfato de dipotasio, persulfato potásico, n.º de caswell 700, peroxidisulfato de dipotasio, persulfato potásico, peroxidisulfato de potasio, peroxidisulfato de potasio, peroxidisulfato de potasio, unii-6b86k0mczc, 250 g, blanco, 270,3 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-21-1
Fórmula molecular K2O8S2
Peso molecular (g/mol) 270.309
Número MDL 11386
Clave InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión de 100 °C
Color Blanco
pH Desde 4 hasta 5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,3g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium persulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304-EN CASO DE INHALACIÓN:.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.