Learn More
Potassium Persulfate, BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15578094 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15578094 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15578094 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 323901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Acids and standards that are purified and characterized for use in trace element analysis in the low parts-per-billion (ppb) range
    Adecuado para determinaciones de fosfato y mercurio
CAS 7727-21-1
Fórmula molecular K2O8S2
Peso molecular (g/mol) 270.309
Clave InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Persulfate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.32
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Reactivo BAKER INSTRA ANALYZED
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.48kg