Learn More
Perrutenato potásico(VII), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361958 1 g 1 g
11351958 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011877.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10378-50-4 | C32H36N2O5 | 528.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10378-50-4
Fórmula molecular C32H36N2O5
Peso molecular (g/mol) 528.65
Número MDL MFCD00061333
Clave InChI PXMOBROHNZPLTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,7-bis benzyloxy-n,n-diisopropyl-1,3-dioxo-2-isoindolinebutyramide
PubChem CID 101141422
Nombre IUPAC 4-[1,3-dioxo-4,7-bis(fenilmetoxi)isoindol-2-il]-N,N-di(propan-2-il)butanamida
SMILES CC(C)N(C(C)C)C(=O)CCCN1C(=O)C2=C(OCC3=CC=CC=C3)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium perruthenate(VII)
Punto de fusión 440°C (decomposition)
Color Negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Aspecto Black crystals
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.17