Learn More
Sulfato de Peroxymonosulfato de Potasio, TRC
Código de producto. 30138769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138769 100 g 100 g
30006483 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP698200100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37222-66-5
Fórmula molecular H3K5O18S4
Peso molecular (g/mol) 614.76
Sinónimo Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (K5(HSO5)2(HSO4)(SO4)), Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (K5[HSO3(O2)]2(HSO4)(SO4)), Basolan 2448, Caro Salt, Caroat, Caroate, Caro's Salt, Caro's Triple Salt, Curox, L-Gel, Oxone, PS 16, PS 16 (salt), Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (2KHSO5.KHSO4.K2SO4), Potassium persulfate triple salt, Urutora San
Nombre IUPAC pentapotasio; sulfato de hidrógeno; hidroxisulfato; Sulfato
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OOS(=O)(=O)[O-].OOS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Peroxymonosulfate Sulfate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.6388