Learn More
Peroxidisulfato de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium peroxydisulfate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is involved in the Elbs persulfate oxidation of phenols and the Boyland-Sims oxidation of anilines. In solution, it gives radicals and is used to initiate polymerization reactions to prepare styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It is used as a bleaching agent in various hair bleaches, as an ion exchange agent, a plating agent and a surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El peroxidisulfato de potasio se utiliza como agente oxidante en la síntesis orgánica. Participa en la oxidación del persulfato de Elbs de los fenoles y la oxidación de Boyland-Sims de las anilinas. En solución, produce radicales y se utiliza para iniciar reacciones de polimerización para preparar caucho estireno-butadieno y politetrafluoroetileno. Se utiliza como agente blanqueador en varios decolorantes de cabello, como agente de intercambio iónico, agente de chapado y agente de tratamiento de superficies.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con materiales orgánicos, agentes reductores fuertes, metales en polvo, bases fuertes, alcoholes, fósforo, anhídridos, halógenos y ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium peroxydisulfate |
| Punto de fusión | 100°C (dec.) |
| Cantidad | 2500 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 2.477 |
| Fórmula lineal | K2S2O8 |
| Número UN | UN1492 |
| Índice Merck | 14,7656 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.33 |
| Mostrar más |