Learn More
Peroxomonosulfato de potasio, extra puro, mín. 4,5 % de oxígeno activo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10783401 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10348490 100 g Frasco de vidrio 100 g
15244684 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10783401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70693-62-8 | H3K5O18S4 | 614.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70693-62-8 , 10058-23-8 , 7778-80-5 , 7646-93-7
Fórmula molecular H3K5O18S4
Peso molecular (g/mol) 614.78
Número MDL MFCD00040551
Clave InChI HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo Oxone, Potassium Monopersulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium peroxomonosulfate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino granulado
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KHSO4·K2SO4
Fieser 01,952; 12,413; 16,285
Información de solubilidad Solubility in water: 298g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.78
Porcentaje de pureza ≥4.5% (active oxygen)
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium peroxomonosulfate compound, min. 4.5% active oxygen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.