Learn More
Permanganato de potasio, solución estándar para análisis volumétrico, solución 0,02 M (0,1 N), cumple con las especificaciones de la Far. Eur., Thermo Scientific™
Código de producto. 17790719 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Aspecto:
Purple-black liquid
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Aspecto unitSize
17790719 Purple-black liquid 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17790719 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 474370010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium permanganate
CAS 7722-64-7
Fórmula lineal KMnO4
Índice Merck XIII 7740
Línea de productos Reagents
Aspecto Purple-black liquid
Densidad 1