Learn More
Potassium permanganate solution, Volumetric, 0.1 M KMnO4 (0.5N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15624850 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15624850 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15614850 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15624850
Marca: Honeywell-Fluka 352014X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Volumétrico, 0,1 M de KMnO4 (0,5N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-64-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular KMnO4
Peso molecular (g/mol) 158.032
Número MDL MFCD00011364
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
Nombre IUPAC Potasio;permanganato
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Potassium permanganate solution
Nombre de nota Volumetric, 0.1 M KMnO4 (0.5N)
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥0.2500%
% máx. CAS ≤100.0000%, <2.5000%
Cantidad 4 x 2.5 L
Fórmula lineal KMnO4
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M KMnO4 (0.5N)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium permanganate solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium permanganate