Learn More
Potassium permanganate solution, Volumetric, 0.02 M KMnO4 (0.1N), Honeywell Fluka
Volumetric, 0.02Â M KMnO4 (0.1N)
Marca: Honeywell-Fluka 35186-6X1L
| Cantidad | 6 x 1L |
|---|
Descripción
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Especificaciones
| Potassium permanganate solution | |
| 7722-64-7 , 7732-18-5 | |
| ≤100.0000%, <2.5000% | |
| KMnO4 | |
| MFCD00003553 | |
| VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;permanganate | |
| 516875 | |
| Volumetric | |
| 1.0 g/cm3 |
| Volumetric, 0.02 M KMnO4 (0.1N) | |
| ≥90.0000%, ≥0.2500% | |
| 6 x 1L | |
| KOH | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
| 158.032 | |
| 158.03 | |
| Glass Bottle |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.