Learn More
Solución de permanganato de potasio, volumétrica, 0,02 M de KmnO4 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium permanganate solution |
| CAS | 7722-64-7 |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | KMnO4 |
| Número MDL | MFCD00011364 |
| Número UN | UN3082 |
| Sinónimo | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| Clave InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
| Nombre IUPAC | Potasio;permanganato |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- potassium permanganate solution
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate