Learn More
Potassium Permanganate, Pure Grade, Penta Chemicals
Descripción
About us
The company PENTA was established in 1990 under the trade name Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.. From the very beginning, we have been a solely Czech company which is managed by the Švec family, including company founder Petr Švec.
We specialize in the manufacture and distribution of pure, laboratory, pharmaceutical and specialty chemicals, which we market under the trade name Penta. We manufacture and supply a wide range of organic and inorganic chemicals, in large volumes, with a quality ranging from technical, to pure, to A.G. and ACS.
High quality and flexibility
Thanks to the high quality of our products, and our ability to fulfil specific customer requirements, we rank among the leading suppliers of qualified chemicals in the domestic market, and more recently we have also expanded into the global market.
We manufacture the chemicals in our own modern complex, which fulfils the strictest quality and safety criteria. Our large warehouse facilities, including two automated warehouses, enable us to accomodate client requirements. We package the products in accordance with all legislative requirements, and can deliver them to the customer using our own ADR transport on request.
Environmental responsibility
Our priority is to supply the maximum quality of chemicals, reliability, and environmental awareness. Our efforts are evidenced by many awards and certificates, including ISO 9001, ISO 14001 and the Responsible Care certificate for responsible business in the chemical industry.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Permanganate |
| Forma física | Crystalline Powder, Needles or Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Porcentaje de pureza | ≥98.5% |
| Grado | Pure |
| Envase | Glass Jar |
Seguridad y manipulación
- Potassium permanganate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium permanganate