Learn More
Potassium permanganate concentrate, For 1L standard solution, 1/500 M KMnO4 (0.01N), Solstice
Código de producto. 15645230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15645230 6 x 1 Ea. paquete de 6
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15645230 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 381366X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
for 1L standard solution, 1/500 M KMnO4 (0.01N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-64-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular KMnO4
Número MDL MFCD00011364
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium permanganate concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 1/500 M KMnO4 (0.01N)
Forma física Concentración
Cantidad 6 x 1 Ea.
Fórmula lineal KMnO4
Número UN NONH for all modes of transport
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC manganesoilolato de potasio
Peso molecular (g/mol) 158.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.03
Envase Ampolla
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Potassium permanganate concentrate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate