Learn More
Concentrado de permanganato potásico, 1/50 M, para solución estándar de 1 l, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15615230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15615230 6 x 1 Ea. Ampolla paquete de 6
15605230 1 Pc. Ampolla cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15615230 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 381306X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
para solución estándar de 1 l, 1/50 M de KMnO4 (0,1N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-64-7
Fórmula molecular KMnO4
Peso molecular (g/mol) 158.032
Número MDL MFCD00011364
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
Nombre IUPAC Potasio;permanganato
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium permanganate concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 1/50M KMnO4 (0.1N)
Color Violeta
Cantidad 6 x 1 Ea.
Número UN UN3214
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.03g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1/50 M KMnO4 (0.1N)
Envase Ampolla
Aspecto Clear liquid
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium permanganate concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate