Learn More
Thermo Scientific Chemicals Permanganato potásico, reactivo ACS, bajo en mercurio
Product Code. 13234809 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
13234809 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 13234809 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 447211000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7722-64-7 | KMnO4 | 158.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium permanganate
Punto de fusión 240.0°C
CAS 7722-64-7
Cantidad 100 g
Fórmula molecular KMnO4
Índice Merck 15, 7776
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 64 g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in acetone and methanol
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC manganesoilolato de potasio
Peso molecular (g/mol) 158.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.04
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium permanganate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Hazard Statement
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.