Learn More
Potassium Periodate, Solstice
Código de producto. 15691910 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15691910 500 g 500 g
15681910 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15691910 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 210056500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent, 99.8%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-21-8
Fórmula molecular IKO4
Peso molecular (g/mol) 229.999
Número MDL MFCD00011407
Clave InChI FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
Nombre IUPAC potasio; peryodato
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Periodate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KIO4
Número UN 1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 230g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS