Learn More
Potassium Periodate, Solstice
Código de producto. 15681910 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15681910 100 g 100 g
15691910 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15681910 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 210056100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
ACS Reagent, 99.8%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-21-8
Fórmula molecular IKO4
Peso molecular (g/mol) 229.999
Número MDL MFCD00011407
Clave InChI FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
Nombre IUPAC potasio; peryodato
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Periodate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KIO4
Número UN 1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 230g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium periodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium periodate