Learn More
Periodato de potasio, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium periodate |
| Punto de fusión | 582.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% min. (Iodometry) |
| Fórmula lineal | KIO4 |
| Fieser | 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455 |
| Índice Merck | 15,7775 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C). |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium periodate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.