Learn More
Perclorato de potasio, anhidro, ACS, 99,0 a 100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
For Parr Bomb WorkPotassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium perchlorate, anhydrous |
| Punto de fusión | 400°C (decomposition) |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Color | Negro |
| Forma física | Polvo de malla -100 |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | White powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0-100.5% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium perchlorate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido comburente Categoría 1
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium perchlorate