Learn More
Perclorato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473674 2500 g 2500 g
11453674 100 g 100 g
11463674 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11473674 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11296.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Potassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perclorato de potasio se utiliza en las cápsulas de percusión de municiones, cebadores explosivos, fuegos artificiales y propulsantes. Actúa como un propelente de cohetes sólido. También se utiliza como oxidante en composiciones pirotécnicas de color y polvo de destello. Se utiliza como antitiroideo y participa en el tratamiento del hipertiroidismo. La mezcla de antraceno y azufre con perclorato de potasio se utiliza para generar señales de humo negro.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en etanol, acetato de etilo y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes, metales en polvo, ácidos fuertes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-74-7
Fórmula molecular ClKO4
Peso molecular (g/mol) 138.54
Número MDL MFCD00011362
Clave InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium perchlorate
Punto de fusión 301°C to 304°C
Cantidad 2500 g
Número UN UN1489
Índice Merck 14,7653
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
Nombre IUPAC perclorato de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.52