Learn More
Perclorato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El perclorato de potasio se utiliza en las cápsulas de percusión de municiones, cebadores explosivos, fuegos artificiales y propulsantes. Actúa como un propelente de cohetes sólido. También se utiliza como oxidante en composiciones pirotécnicas de color y polvo de destello. Se utiliza como antitiroideo y participa en el tratamiento del hipertiroidismo. La mezcla de antraceno y azufre con perclorato de potasio se utiliza para generar señales de humo negro.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en etanol, acetato de etilo y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes, metales en polvo, ácidos fuertes y alcoholes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium perchlorate |
| Punto de fusión | 301°C to 304°C |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.52 |
| Número UN | UN1489 |
| Índice Merck | 14,7653 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether. |
| Nombre IUPAC | potasio; perclorato |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.