Learn More
Perclorato de potasio, + 99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10244300 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10244300 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10244300 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Punto de fusión 400°C
CAS 7778-74-7
Color Blanco
pH 5.0 to 7.0
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular ClKO4
Número MDL MFCD00011362
Sinónimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
Clave InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC potasio; perclorato
Peso molecular (g/mol) 138.54
PubChem CID 516900
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo