Learn More
Perclorato de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10075363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2,5 KG
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10075363 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10286320 25 g Frasco de plástico 25 GR
10410881 500 g Frasco de plástico 500 GR
13438478 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10075363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    162.00€ / 1 Kg
    Ahorro 12.00€
    6% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-74-7
Fórmula molecular ClKO4
Peso molecular (g/mol) 138.54
Número MDL MFCD00011362
Clave InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
Nombre IUPAC potasio; perclorato
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium perchlorate
Punto de fusión 400.0°C
Nombre de nota p.a.
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KClO4
Índice Merck 15,7774
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75g/100mL water (0°C),21.8g/100mL water (100°C),practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico