Learn More
Potassium Perchlorate, 99.0 to 100.5%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15662530 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15662530 500 g Poly Bottle 500 g
15652530 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15662530 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 241830500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-74-7
Fórmula molecular ClKO4
Peso molecular (g/mol) 138.54
Número MDL MFCD00011362
Clave InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
Nombre IUPAC potasio; perclorato
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Perchlorate
Punto de fusión >400°C
Color Incolora
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KClO4
Número UN UN1489
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55g/mol
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Densidad 2.52g/cm3