Learn More
Perclorato de potasio, ≥ 98,5 % (T), purum p.a, Honeywell™
Código de producto. 15685970 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15685970 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
15695970 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15685970 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 604401KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Purum p.a., ≥98,5% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-74-7
Fórmula molecular ClKO4
Peso molecular (g/mol) 138.54
Número MDL MFCD00011362
Clave InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
Nombre IUPAC potasio; perclorato
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium perchlorate
Punto de fusión >400°C
Color Blanco
Forma física Crystalline
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KClO4
Número UN UN1489
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5% (T)
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.52g/cm3 at 20°C