Learn More
Pentaclorurutenato(III) de potasio hidrato, 99,95 % (base metálica), Ru 25,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336558 1 g 1 g
11326558 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012173.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14404-33-2 | Cl5K2Ru | 356.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14404-33-2
Fórmula molecular Cl5K2Ru
Peso molecular (g/mol) 356.52
Número MDL MFCD00058747
Clave InChI IXYMQZXAJLWXRK-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo dipotassium aquapentachlororuthenate, potassium pentachlororuthenate iii hydrate, dipotassium aquapentachlororuthenate iii, dipotassium pentachlororutheniumdiuide hydrate, potassium aquapentachlororuthenate iii , premion, ruthenate 2-, aquapentachloro-, dipotassium, oc-6-21
PubChem CID 16211344
Nombre IUPAC dipotasio;pentaclororrutenio(2-);hidrato
SMILES [K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material Potassium pentachlororuthenate(III) hydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.54 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 25.4% min.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.