Learn More
Pentaclororrodato(III) de potasio, Premion™, 99,99 % (base metálica), Rh 28,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11364008 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11364008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040409.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65980-75-8
Fórmula molecular Cl5K2Rh
Peso molecular (g/mol) 358.352
Número MDL MFCD00049661
Clave InChI YEPORAXCNSGGEV-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo potassium pentachlororhodate iii, pentachlororhodate 2-dipotassium, ccris 7830, potassium pentachlororhodate 2-, dipotassium pentachlororhodate 2-, dipotassium pentachlororhodate, rhodate 2-, pentachloro-, dipotassium, dipotassium pentachlororhodiumdiuide, cl5rh.2k, rhodate 2-, pentachloro-, potassium 1:2
PubChem CID 149285
Nombre IUPAC dipotasio;pentaclororrodio(2-)
SMILES Cl[Rh-2](Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium pentachlororhodate(III)
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Slightly soluble in cold water; Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.37
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 28.2% min.