Learn More
Pentacloronitrosilrutenato(II) de potasio, Ru 25,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336048 1 g 1 g
11346048 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010534.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14854-54-7
Fórmula molecular Cl5K2NORu
Peso molecular (g/mol) 386.52
Número MDL MFCD00049789
Clave InChI ZLWZLQOGXCFPCK-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo dipotassium nitrosylpentachlororuthenate ii, dipotassium pentachloro nitrosyl ruthenate ii, dipotassium pentachloro nitroso rutheniumdiuide, potassium pentachloronitrosylruthenate ii , ru
PubChem CID 71311320
SMILES [K+].[K+].Cl[Ru++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
Punto de fusión 220°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC dipotasio;anión nitroxilo; pentaclororrutenio(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 25.8%