Learn More
P-Nitrofenil sulfato de potasio, TRC
Código de producto. 30008222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008222 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30008222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69525050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
CAS 6217-68-1
Fórmula molecular C6 H4 N O6 S . K
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Nitrophenyl sulfate potassium, Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (1:1) (ACI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate (ester), potassium salt (8CI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate, potassium salt (6CI, 7CI), Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (9CI), Potassium 4-nitrophenyl sulfate, Potassium p-nitrophenyl sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1
Nombre IUPAC potasio; (4-nitrofenil) sulfato
Peso molecular (g/mol) 257.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.9396