Learn More
p-aminofenil sulfato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium p-Aminophenyl Sulphate |
| CAS | 37763-28-3 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N O4 S . K |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO4S.K/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].Nc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | sulfato de potasio;(4-aminofenil) |
| Peso molecular (g/mol) | 227.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.9655 |