Learn More
Potassium oxonate, MedChemExpress
Código de producto. 16479847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479847 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16479847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17511
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Potassium oxonate is an inhibitor of uricase, inhibits the phosphorylation of 5-FU to 5-fluorouridine-5'-monophosphate catalyzed by pyrimidine phosphoribosyl-transferase in a different manner from allopurinol in cell-free extracts and intact cells in vitro.
Potassium oxonate is an inhibitor of uricase, inhibits the phosphorylation of 5-FU to 5-fluorouridine-5'-monophosphate catalyzed by pyrimidine phosphoribosyl-transferase in a different manner from allopurinol in cell-free extracts and intact cells in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium oxonate
Forma física Solid
CAS 2207-75-2
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H2KN3O4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo Potassium azaorotate Potassium otastat
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (25.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O[K])C1=NC(O)=NC(O)=N1
Peso molecular (g/mol) 195.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 97.0%