Learn More
Potassium oxalate monohydrate, Puriss., ≥99%, Honeywell
Código de producto. 15692740 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 kg
Envase:
Fiberboard Box
Tamaño de la unidad:
50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692740 50 kg Fiberboard Box 50 Kg
1 options
Código de producto. 15692740 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2541350KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium oxalate monohydrate
Nombre de nota Puriss., ≥99%
CAS 6487-48-5
Cantidad 50 kg
Fórmula molecular C2H2K2O5
Número MDL MFCD00150033
Beilstein 3752576
Sinónimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
Clave InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC dipotassium hydrate oxalate
Peso molecular (g/mol) 184.23
PubChem CID 2724193
Porcentaje de pureza >99%
Grado puriss.
Envase Fiberboard Box