Learn More
Oxalato de potasio monohidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10417270 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10417270 500 g 500 GR
10385760 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10417270 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6320/53
Cantidad Precio
1 47.35€ / 500 g
10 36.41€ / 500 g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6487-48-5
Fórmula molecular C2H2K2O5
Peso molecular (g/mol) 184.23
Número MDL MFCD00150033
Clave InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 356°C
Color Blanco
pH 7.0 to 8.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC dipotasio;oxalato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.