Learn More
Oxalato de potasio monohidrato, ACS, 98,8-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356808 100 g 100 g
11376808 500 g 500 g
11366808 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013452.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184.23 g/mol
Potassium oxalate monohydrate is used as a chelating agent; a purifying agent in pharmaceutical industry and a precipitating agent in rare-earth metal processing. It finds application as a grinding agent, a rust remover for metal treatment, a bleaching agent in textile and wood industry. It is also used in waste water treatment and as a scale remover in automobile radiators. Furthermore, it is used as a reagent in analytical chemistry for the determination of calcium and other heavy metals as well as a reducing agent in photography. It is also involved in the preparation of SBA-15 (nanostructured SiO2) supported vanadium oxide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6487-48-5
Fórmula molecular C2H2K2O5
Peso molecular (g/mol) 184.23
Número MDL MFCD00150033
Clave InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
Nombre IUPAC dipotasio; oxalato; hidrato
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium oxalate monohydrate
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Densidad 2.13 g/mL
pH 6 to 8.5
Olor Odorless
Fórmula lineal K2C2O4·H2O
Cantidad 100 g
Beilstein 3752576
Índice Merck 14,7651
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.23 (166.22 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98.8 to 101.0%
Grado ACS
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate monohydrate