Learn More
Potasio oxalato monohidrato, 99+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10083763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10083763 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10713021 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10083763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207710025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6487-48-5
Fórmula molecular C2H2K2O5
Peso molecular (g/mol) 184.23
Número MDL MFCD00150033
Clave InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
Nombre IUPAC dipotasio; oxalato; hidrato
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium oxalate monohydrate
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 356.0°C
Color Blanco
pH 7 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal KO2CCO2K·H2O
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15, 7772
Información de solubilidad Solubility in water: 364g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Análisis
Forma física Cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate monohydrate