Learn More
Potassium Oxalate Monohydrate, 99%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15622210 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15622210 500 g Frasco de polietileno 500 g
15612210 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15622210 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 223425500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6487-48-5
Fórmula molecular C2H2K2O5
Peso molecular (g/mol) 184.23
Número MDL MFCD00150033
Clave InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
Nombre IUPAC dipotasio; oxalato; hidrato
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Oxalate Monohydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (COOK)2 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3752576
Información de solubilidad 10% Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.23g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno