Learn More
Hidrato de oxalato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405023 250 g 250 g
11495013 1000 g 1000 g
11415023 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12289.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184.23 g/mol
Potassium oxalate hydrate is used as a chelating agent, a purifying agent in the pharmaceutical industry and a precipitating agent in rare-earth metal processing. It finds application as a grinding agent, as a rust remover in metal treatment and as a bleaching agent in the textile and wood industry. It is also used in waste water treatment and as a scale remover in automobile radiators. Furthermore, it is used as a reagent in analytical chemistry for the determination of calcium and other heavy metals as well as reducing agents in photography. It is also involved in the preparation of SBA-15 (nanostructured SiO2) supported vanadium oxide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de oxalato de potasio se utiliza como agente quelante, agente purificador en el sector farmacéutico y agente de precipitación en el procesamiento de metales de tierras raras. Se aplica como agente de pulido, como producto para eliminar el óxido en el tratamiento de metales y como agente blanqueador en la industria textil y de la madera. También se utiliza en el tratamiento de aguas residuales y como productos para eliminar las escamas en radiadores de automóviles. Además, se usa como reactivo en química analítica para la determinación de calcio y otros metales pesados, así como agente reductor en fotografía. También participa en la preparación del catalizador de óxido de vanadio compatibles con SBA-15 (nanoestructurado SiO2).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con halógenos, amoniaco, cianuros y metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6487-48-5
Fórmula molecular C2H2K2O5
Peso molecular (g/mol) 184.23
Número MDL MFCD00150033
Clave InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
Nombre IUPAC dipotasio; oxalato; hidrato
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium oxalate hydrate
Punto de fusión >300°C
Densidad 2.13
pH 6 to 8.5
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 3752576
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7651
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium oxalate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate hydrate