Learn More
Osmato de potasio (VI) dihidrato, TRC
Código de producto. 30414823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414823 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30414823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP698160250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Osmate(VI) Dihydrate
CAS 10022-66-9
Cantidad 250 mg
Fórmula molecular H4K2O6Os . 2H2O
Sinónimo (T-4)-Dipotassium Osmate (OsO42-) Dihydrate, Osmic Acid (H2OsO4) Dipotassium Salt Dihydrate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Dipotassium Tetrahydroxydioxoosmate(2-), Dipotassium trans-Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Potassium Osmate (K2OsO2(OH)4), Potassium Osmate (K2OsO4) Dihydrate, Potassium Osmate Dihydrate, Potassium Osmium Oxide Hydroxide (K2OsO2(OH)4), Potassium Tetrahydroxodioxoosmate (K2[OsO2(OH)4]), trans-Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), trans-Potassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-)
Fórmula InChI InChI=1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SMILES O.O.[K+].[K+].[O-][Os](=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC dipotasio;dioxido(dioxo)osmio;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 368.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.8897