Learn More
Osmato(VI) de potasio dihidrato, 51,0-52,0 % Os, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10368670 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10194210 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10368670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197660025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10022-66-9 | K2O4Os·2H2O | 368.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-66-9
Fórmula molecular K2O4Os·2H2O
Peso molecular (g/mol) 368.42
Número MDL MFCD00149919
Clave InChI DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate
PubChem CID 53393272
Nombre IUPAC dipotasio;dioxido(dioxo)osmio;dihidrato
SMILES O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium osmate(VI) dihydrate
Nombre de nota 51.0-52.0% Os
Color Violeta
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 g
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal K2OsO4·2H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.42
Porcentaje de pureza 51.0 to 52% Os