Learn More
Osmato(VI) de potasio dihidrato, 51,0-52,0 % Os, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10194210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10194210 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10368670 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10194210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197665000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10022-66-9 | K2O4Os·2H2O | 368.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-66-9
Fórmula molecular K2O4Os·2H2O
Peso molecular (g/mol) 368.42
Número MDL MFCD00149919
Clave InChI DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate
PubChem CID 53393272
Nombre IUPAC dipotasio;dioxido(dioxo)osmio;dihidrato
SMILES O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium osmate(VI) dihydrate
Nombre de nota 51.0-52.0% Os
Color Violeta
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 mg
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal K2OsO4·2H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.42
Porcentaje de pureza 51.0 to 52% Os