Learn More
Orotato de Potasio, TRC
Código de producto. 30138697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138697 10 g 10 g
30134829 5 g 5 g
30006843 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69876010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24598-73-0
Fórmula molecular C5H3N2O4K
Peso molecular (g/mol) 194.19
Nombre IUPAC potasio; 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxilato
SMILES C1=C(C(=O)O)N=C(N=C1[O-])O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Orotate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O4.K/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.973