Learn More
Nitrito de potasio, cumple con las especificaciones analíticas de FCC, 97-100,5 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15651180 Tienda Honeywell Fluka Productos
Código de producto. 15651180 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1265450KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cumple con las especificaciones analíticas de FCC, 97-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium nitrite
Punto de fusión 350°C (decomposition)(literature)
Nombre de nota Meets analytical specification of FCC, 97-100.5%
CAS 7758-09-0
Cantidad 50 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97 to 100.5%
Fórmula molecular KNO2
Fórmula lineal KNO2
Número MDL MFCD00011408
Número UN UN1488
Sinónimo potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
Información de solubilidad 0.35 parts Soluble in water, alcohol: slightly soluble
Clave InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-]N=O
Nombre IUPAC potasio; nitrito
Peso molecular (g/mol) 85.10
PubChem CID 516910
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.1
Porcentaje de pureza 97 to 100.5%
Grado FCC
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 1.920 g/cm3